Stampa…
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidin-2(1H)-one
OR301195-1G OR301195-250MG
APOSOR301195-1GEA 582 EUR
APOSOR301195-1G APOSOR301195-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Formula: C₄H₂Cl₂N₂O
Peso molecolare: 164,977 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702755
CAS Number: 6297-80-9