Stampa…
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 3-Carboxy-2-methylquinoline
OR301188-100MG OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR301188-100MG APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Peso molecolare: 187,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00510998
CAS Number: 635-79-0