Stampa…
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 109 EUR
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Formula: C₅H₁₃NO
Punto di ebollizione: 162 °C
Densità: 0,878 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12184529
CAS Number: 27646-80-6