Stampa…
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Formula: C₄H₇ClO₃
Punto di ebollizione: 130 °C (3,5 mm Hg)
Punto di fusione: 26…33 °C
Densità: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17014832
CAS Number: 14869-41-1
UN: 3265
ADR: 8,II