Stampa…
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301141-1G OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA 335 EUR
APOSOR301141-1G APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Formula: C₈H₁₂N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00462577
CAS Number: 27841-33-4