Stampa…
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Densità: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844437
CAS Number: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III