Stampa…
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301121-1G OR301121-5G OR301121-250MG
APOSOR301121-1GEA 89.9 EUR
APOSOR301121-1G APOSOR301121-5G APOSOR301121-250MG
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09033876
CAS Number: 278183-10-1