Stampa…
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301105-1G OR301105-5G OR301105-250MG
APOSOR301105-1GEA 45.2 EUR
APOSOR301105-1G APOSOR301105-5G APOSOR301105-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅BrN₂O
Peso molecolare: 225,042 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738286
CAS Number: 885271-72-7