Stampa…
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301094-1G OR301094-250MG OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 136 EUR
APOSOR301094-1G APOSOR301094-250MG APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₅ClN₂S
Peso molecolare: 184,646 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834968
CAS Number: 319442-16-5