Stampa…
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-oxoisonipecotate, 4-(Methoxycarbonyl)-2-oxopiperidine
OR301040-1G OR301040-5G
APOSOR301040-1GEA 108 EUR
APOSOR301040-1G APOSOR301040-5G
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₁NO₃
Peso molecolare: 157,167 g/mol
Punto di fusione: 115…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17012745
CAS Number: 25504-47-6