Stampa…
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopentyl)acetate, Ethyl (2-oxocyclopent-1-yl)glyoxylate, Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopent-1-yl)ethanoate
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 14.7 EUR
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Formula: C₉H₁₂O₄
Peso molecolare: 184,189 g/mol
Punto di ebollizione: 129…130 °C (7 mm Hg)
Punto di fusione: 26…31 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019311
CAS Number: 39163-39-8