Stampa…
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-5GEA 63.8 EUR
APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₄
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11042453
CAS Number: 61940-22-5