Stampa…
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR301020-1G OR301020-5G OR301020-250MG
APOSOR301020-1GEA 75.7 EUR
APOSOR301020-1G APOSOR301020-5G APOSOR301020-250MG
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
Formula: C₃H₄BrN₃
Peso molecolare: 161,988 g/mol
Punto di fusione: 98…101 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10696344
CAS Number: 13273-53-5