Stampa…
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl cyclopent-3-en-1-ylcarbamate
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 498 EUR
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Formula: C₁₀H₁₇NO₂
Peso molecolare: 183,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02179403
CAS Number: 193751-54-1