Stampa…
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR300895-1G OR300895-5G
APOSOR300895-1GEA 0 EUR
APOSOR300895-1G APOSOR300895-5G
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
3-Methyl-2-(1-piperidin-1-yl)butyronitrile hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₈N₂·ClH
Peso molecolare: 202,724 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122844
CAS Number: 1672675-20-5