Stampa…
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR300894-1G OR300894-5G
APOSOR300894-1GEA 0 EUR
APOSOR300894-1G APOSOR300894-5G
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂·ClH
Peso molecolare: 148,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28122843
CAS Number: 1672675-22-7