Stampa…
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Fornitore: Apollo Scientific
OR300893-1G OR300893-5G
APOSOR300893-1GEA 0 EUR
APOSOR300893-1G APOSOR300893-5G
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Formula: C₁₇H₂₅NO₂
Peso molecolare: 275,386 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13633484
CAS Number: 1099610-66-8