Stampa…
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-tert-butyl-4-cyanopyrazole
OR300793-1G OR300793-50MG OR300793-100MG OR300793-250MG OR300793-500MG
APOSOR300793-1GEA 232 EUR
APOSOR300793-1G APOSOR300793-50MG APOSOR300793-100MG APOSOR300793-250MG APOSOR300793-500MG
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Formula: C₈H₁₁N₃
Peso molecolare: 149,193 g/mol
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00121111
CAS Number: 875554-79-3