Stampa…
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300789-10G OR300789-1G OR300789-5G
APOSOR300789-10GEA 589 EUR
APOSOR300789-10G APOSOR300789-1G APOSOR300789-5G
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Formula: C₇H₉NO₂
Punto di fusione: 20…21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085476
CAS Number: 6666-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III