Stampa…
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR300755-1G OR300755-250MG OR300755-500MG OR300755-2.5G
APOSOR300755-1GEA 249 EUR
APOSOR300755-1G APOSOR300755-250MG APOSOR300755-500MG APOSOR300755-2.5G
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11227158
CAS Number: 6327-69-1