Stampa…
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,3,5-Trichlorophenyl)acetonitrile, 2,3,5-Trichlorobenzyl cyanide
OR300722-1G OR300722-250MG OR300722-500MG
APOSOR300722-1GEA 408 EUR
APOSOR300722-1G APOSOR300722-250MG APOSOR300722-500MG
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Formula: C₈H₄Cl₃N
Peso molecolare: 220,483 g/mol
Punto di fusione: 182…184 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09923728
CAS Number: 4681-16-7