Stampa…
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR300668-1G OR300668-5G
APOSOR300668-1GEA 154 EUR
APOSOR300668-1G APOSOR300668-5G
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride 95+%
6-Methylpyridine-2-carboxamidine hydrochloride
Formula: C₇H₉N₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09952702
CAS Number: 112736-11-5