Stampa…
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
OR300557-1G OR300557-250MG OR300557-500MG OR300557-2.5G
APOSOR300557-1GEA 302 EUR
APOSOR300557-1G APOSOR300557-250MG APOSOR300557-500MG APOSOR300557-2.5G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
Formula: C₁₀H₈N₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00838954
CAS Number: 39541-91-8