Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₂₁NO₆ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24369713 CAS Number: 194924-94-2 |