Stampa…
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
OR30053-10G OR30053-1G OR30053-5G
APOSOR30053-10GEA 433 EUR
APOSOR30053-10G APOSOR30053-1G APOSOR30053-5G
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₁₇H₁₉Cl₂N₅S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01765440
CAS Number: 306937-18-8