Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR300512-1G
OR300512-2.5G
OR300512-5G
OR300512-10G
APOSOR300512-1GEA
191
EUR
APOSOR300512-1G
APOSOR300512-2.5G
APOSOR300512-5G
APOSOR300512-10G
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formula:
C₁₁H₁₀N₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03753690 CAS Number: 16691-25-1 |