2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11052434 CAS Number: 1330171-75-9 |