Stampa…
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR300500-1G OR300500-250MG OR300500-500MG
APOSOR300500-1GEA 510 EUR
APOSOR300500-1G APOSOR300500-250MG APOSOR300500-500MG
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Formula: C₈H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185013
CAS Number: 30727-21-0