Stampa…
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300408-1G OR300408-250MG
APOSOR300408-1GEA 342 EUR
APOSOR300408-1G APOSOR300408-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Peso molecolare: 279.466 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18633053
CAS Number: 1268521-18-1