Stampa…
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300407-1G OR300407-250MG
APOSOR300407-1GEA 170 EUR
APOSOR300407-1G APOSOR300407-250MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₄BrClN₂
Peso molecolare: 231,477 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09749982
CAS Number: 1000341-61-6