3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₃Br₂N₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22380429 CAS Number: 1357946-34-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |