Stampa…
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR300405-1G OR300405-250MG
APOSOR300405-1GEA 579 EUR
APOSOR300405-1G APOSOR300405-250MG
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-methylpyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₈BrNO
Peso molecolare: 214,059 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18261721
CAS Number: 1211533-25-3