Stampa…
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 306 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₇H₅BrClNO
Peso molecolare: 234,478 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257815
CAS Number: 1256808-29-3