Stampa…
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300401-1G OR300401-250MG
APOSOR300401-1GEA 578 EUR
APOSOR300401-1G APOSOR300401-250MG
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Formula: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26936365
CAS Number: 1820717-60-9