Stampa…
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300400-1G OR300400-250MG
APOSOR300400-1GEA 192 EUR
APOSOR300400-1G APOSOR300400-250MG
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
4-Bromo-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃BrIN₃
Peso molecolare: 323,917 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22380433
CAS Number: 1357946-69-0