Stampa…
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR300399-1G OR300399-250MG
APOSOR300399-1GEA 256 EUR
APOSOR300399-1G APOSOR300399-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃Br₂N₃
Peso molecolare: 276,916 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22380430
CAS Number: 1357945-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III