Stampa…
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300398-1G OR300398-250MG
APOSOR300398-1GEA 345 EUR
APOSOR300398-1G APOSOR300398-250MG
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₁₁H₁₂BrN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689759
CAS Number: 1256957-72-8