Stampa…
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300396-1G OR300396-250MG
APOSOR300396-1GEA 255 EUR
APOSOR300396-1G APOSOR300396-250MG
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
2-Bromo-5-methyl-3-(methylthio)pyridine
Formula: C₇H₈BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26127742
CAS Number: 1820649-46-4