Stampa…
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300395-1G OR300395-250MG OR300395-100MG
APOSOR300395-1GEA 495 EUR
APOSOR300395-1G APOSOR300395-250MG APOSOR300395-100MG
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₆BrClN₂·ClH
Peso molecolare: 257,943 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22689891
CAS Number: 1416714-02-7