Stampa…
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
OR300394-1G OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA 587 EUR
APOSOR300394-1G APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Formula: C₇H₅BrClNO
Peso molecolare: 234,478 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847348
CAS Number: 1245915-91-6