Stampa…
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300392-1G OR300392-250MG
APOSOR300392-1GEA 446 EUR
APOSOR300392-1G APOSOR300392-250MG
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
5-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18250844
CAS Number: 1260666-29-2