Stampa…
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300389-1G OR300389-250MG
APOSOR300389-1GEA 379 EUR
APOSOR300389-1G APOSOR300389-250MG
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
3-Bromoquinoline-5-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₆BrNO₂
Peso molecolare: 252,064 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20327981
CAS Number: 1344046-12-3