Stampa…
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300387-1G OR300387-250MG
APOSOR300387-1GEA 52.2 EUR
APOSOR300387-1G APOSOR300387-250MG
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Formula: C₆H₂ClIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909360
CAS Number: 766515-34-8