Stampa…
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300384-1G OR300384-250MG
APOSOR300384-1GEA 244 EUR
APOSOR300384-1G APOSOR300384-250MG
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
(1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazol-5-yl)boronic acid
Formula: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Peso molecolare: 246,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12922966
CAS Number: 1562245-02-6