Stampa…
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300382-1G OR300382-250MG
APOSOR300382-1GEA 239 EUR
APOSOR300382-1G APOSOR300382-250MG
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
7-Bromopyrido[3,4-b]pyrazine
Formula: C₇H₄BrN₃
Peso molecolare: 210,031 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380148
CAS Number: 1337880-74-6