7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300381-1G
OR300381-250MG
APOSOR300381-1GEA
375
EUR
APOSOR300381-1G
APOSOR300381-250MG
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formula:
C₇H₄BrNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18801029 CAS Number: 603305-89-1 |