Stampa…
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300379-1G OR300379-250MG
APOSOR300379-1GEA 311 EUR
APOSOR300379-1G APOSOR300379-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Peso molecolare: 232,465 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706800
CAS Number: 1245649-96-0