Stampa…
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300378-1G OR300378-250MG
APOSOR300378-1GEA 288 EUR
APOSOR300378-1G APOSOR300378-250MG
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
3-Bromo-5-chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₃BrClN₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13177858
CAS Number: 245325-30-8