Stampa…
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR300377-1G OR300377-250MG
APOSOR300377-1GEA 455 EUR
APOSOR300377-1G APOSOR300377-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₃ClIN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22380448
CAS Number: 1357946-98-5