3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR300376-1G
OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA
483
EUR
APOSOR300376-1G
APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula:
C₆H₃Br₂N₃ Peso molecolare: 276,916 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20923265 CAS Number: 1352395-84-6 |